Descripción
Delantal de plástico PVC con ojales, cinta para el cuello y la cintura soldada al delantal, calidad industrial, negro, tejido reforzado, tamaño 80 cm x 100 cm. PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Material | PVC |
| Color | Negro |
| Estructura | Tejido de plástico reforzado |
| Resistencia | Resistentes a productos químicos. |
| Incluye | Ojales, cinta para el cuello y la cintura |
| Dimensiones (L x An) | 80 × 100 cm |
| Longitud (métrico) | 80 cm |
| Anchura (métrico) | 100 cm |