Learn More
Fisherbrand™ Partícula absorbente de productos químicos
Código de producto. 15873720 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15873720 100 l cada uno
1 options
Código de producto. 15873720
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Absorbe rápidamente gracias a su rápida acción de absorción. Encapsula derrames en contacto.
  • Ideal para la limpieza de aceite en aplicaciones de aguas abiertas y tierra.
  • Absorbente fibroso para derrames no agresivos de líquidos a base de aceite o disolventes
  • Paquete de fardos comprimidos
  • Estructura de turba de musgo fibrosa suelta
Derrames, absorbentes, vertidos, sorbentes
Especificaciones
Color Marrón
Capacidad (métrico) 100 l
Material Turba de musgo Sphagnum de fibra grande
Tipo Absorbente químico
Formato Fardo
Para utilizar con (aplicación) Absorbente fibroso para derrames no agresivos de líquidos a base de aceite o disolventes.
Peso (métrico) 12,3 kg