Learn More
Fisherbrand™ Calcetines absorbentes de productos químicos
Código de producto. 15803730 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
43 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 15803730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los calcetines absorbentes de productos químicos absorben productos químicos y líquidos peligrosos. Fuerte acción de absorción; la absorción comienza al instante sin necesidad de girar el calcetín.
  • Fuerte acción de absorción: la absorción comienza inmediatamente después del contacto con el líquido derramado.
  • No es necesario girar el calcetín.
  • El diseño flexible permite que el calcetín se ajuste alrededor de cualquier máquina, esquina o curva.
  • Ideal para contener y absorber fugas y derrames.
Derrames, absorbentes, vertidos, sorbentes
Especificaciones
Absorbencia Hidrófilo, oleófilo
Color Verde
Descripción Calcetín de absorbente de productos químicos
Capacidad (métrico) 43 l
Material Polipropileno no tejido/meltblown
Tipo Absorbente químico
Para utilizar con (aplicación) Calcetín de absorbente universal resistente a productos químicos para derrames de líquidos a base de agua, aceite o disolvente.
Cantidad de embalaje 12/caja
Dimensiones (L x An) 1,2 m x 76 mm
Longitud (métrico) 1,2 m
Diámetro (métrico) 76 mm
Peso (métrico) 5,3 kg