Learn More
Fisherbrand™ Kit para derrames químicos con capacidad de absorción de 16 l
Código de producto. 15833730 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
16 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15833730 16 l cada uno
1 options
Código de producto. 15833730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este económico kit para derrames portátil se suministra en una bolsa de PVC amarilla resistente al agua, de alta visibilidad y con asas. Diseñado para pequeños derrames de productos químicos y líquidos peligrosos. Gracias a su tamaño compacto resulta ideal para áreas de almacenamiento de dimensiones reducidas, como detrás o debajo de un asiento.
  • Kit para derrames químicos económico
  • Portátil y fácil de almacenar
  • Bolsa de alta visibilidad y resistente al agua que mantiene secos los absorbentes
  • Peso ligero, ideal para transportar pequeñas cantidades de líquidos
Derrames, absorbentes, vertidos, sorbentes
Especificaciones
Color Amarillo
Capacidad (métrico) 16 l
Tipo Kit para derrames químicos económico
Para utilizar con (aplicación) Kit de emergencia para derrames químicos
Incluye 10 almohadillas (500 mm x 400 mm), 2 HAZ412 SOC (76 mm de diámetro x 1220 mm), 1 par de guantes, 1 bolsa para desecho de plástico e instrucciones
Cantidad de embalaje 1 Kit
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 500 x 400 x 110 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Altura (métrico) 110 mm
Peso (métrico) 1,8 kg