Learn More
3M™ Chemical Spill Kits
Código de producto. 10718035
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
26 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10718035 26 L cada uno
1 options
Código de producto. 10718035
Marca: 3M™ 7000088393
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This chemical spill kit helps make sure you are ready with everything you need to clean up hazardous chemical spills quickly in an emergency situation.
  • Ideal for rapid response to chemical spill containment and cleanup
  • Cleans up hazardous chemical spills, drips and leaks
  • Suitable for use with most chemicals
  • Promotes safety on the site
  • Easy to dispose of
  • A selection of 3M chemical sorbents of varying formats is included as well as cleanup bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 26 L
Tipo Chemical Spill Kit
Para utilizar con (aplicación) Cleaning up hazardous chemical spills, drips, leaks
Incluye 10 x P110 sheets, 5 x P300 pillows, 5 x P200 mini-brooms, 2x disposal bags and ties
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Grosor 40 mm
Anchura (métrico) 400 mm