Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ PTH2 Parathyroid Hormone Receptor Stable Cell Line
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
2 ampollas
Descripción
The ChemiScreen™ PTH2 Parathyroid Hormone Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. parathyroid hormone) based activation of PTH2R GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses PTH2R alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of PTH2R , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Calcium Flux |
| Línea de células | Chem-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Lines |
| Agonista primario | TIP 39, Tuberoinfundibular Neuropeptide |
| Cantidad | 2 viales |
| Entrada diana | PTH2R |
| Número de acceso | AY497546 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.