Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquín de primeros auxilios de química
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 10 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos expuestos a riesgos químicos |
| Longitud (métrico) | 27 cm |
| Tipo de producto | Botiquín de primeros auxilios de química |
| Incluye | 1 lavado ocular de pH neutro de 200 ml, 10 monodosis de solución salina, 1 manta isotérmica, un protector facial para boca a boca, 1 pañuelo triangular, 10 apósitos estériles de 30 x 30 cm, 18 vendas adhesivas variadas, 4 bandas elásticas de 3 m x 7 cm, 2 vendas de compresión, 1 rollo de cinta de 5 m |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura (métrico) | 29 cm |