Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 620 Select
Para el funcionamiento simultáneo de dos aplicaciones de vacío controladas electrónicamente con una sola bomba. Del mismo modo, los modelos 511 y 611 Select tienen un puerto que se controla manualmente. Controlador de vacío VACUU·SELECT para un flujo de trabajo simplificado.
10455.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas) |
---|---|
temp. | VACUU·SELECT |
Peso con embalaje (métrico) | 24,6 kg |
Incluye | Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual) |
Velocidad motor | De 1500 a 1800 min-1 |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16211792
![]() |
VACUUBRAND™
20737350 |
CEE |
10455.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface simplifies work in the laboratory
- Predefined applications save time and give reproducible results
- Easy-to-use application editor for the creation of unique process sequences
- Powerful vacuum pump with excellent chemical and condensate compatibility
- Chemical resistant solenoid valves to maintain process control
- Pressure is maintained at the level where the first boiling point is detected by the controller
- Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
- Exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents when used with a chilled water line or recirculating chiller
- Use manual set-point-control for simple processes
- Meets high vacuum requirements for most high boiling solvents
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
Especificaciones
1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas) | |
24,6 kg | |
De 1500 a 1800 min-1 | |
435 x 243 x 457 mm | |
PC 620 Select | |
0,25 kW | |
40 °C | |
3.4 m3/hr. | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
3 | |
230 V |
VACUU·SELECT | |
Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual) | |
Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido | |
PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM | |
45 dBA | |
21,2 kg | |
10 °C | |
50 - 60 Hz | |
IP40 | |
Rotavapor/evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado | |
1,1 bar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 620 Select