Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de polímero de butilo ChemTek™ serie 38-520
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Acabado suave de color negro.
- Colocación fácil y buen agarre.
- Máxima protección frente a productos químicos peligrosos.
- Sorprendentemente flexibles y proporcionan una excelente destreza.
- Diseñados para ofrecer comodidad con una forma ergonómica curvada y natural junto con un tacto suave.
- La ausencia de proteínas de látex se traduce en que no hay riesgo de alergias al látex.
- Ideales para el sector químico, de refinado de petróleo y gasolina, de impresión, de automoción, aeroespacial y de minería.
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Butilo |
Material del manguito | Butilo |
Coating Material | Polímero de butilo |
Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
Latex Free | Sí |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Tamaño | 10 |
Modelo | 38-520 |
Grosor (imperial) | 20 mil |
Guantes con puño de color | Negro |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell™ Guantes de inmersión de polímero de butilo ChemTek™ serie 38-520 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido