Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de polímero de butilo ChemTek™ serie 38-520
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 PR
Descripción
- Acabado suave de color negro.
- Colocación fácil y buen agarre.
- Máxima protección frente a productos químicos peligrosos.
- Sorprendentemente flexibles y proporcionan una excelente destreza.
- Diseñados para ofrecer comodidad con una forma ergonómica curvada y natural junto con un tacto suave.
- La ausencia de proteínas de látex se traduce en que no hay riesgo de alergias al látex.
- Ideales para el sector químico, de refinado de petróleo y gasolina, de impresión, de automoción, aeroespacial y de minería.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Butilo |
| Material del manguito | Butilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Polímero de butilo |
| Color | Black |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butyl Polymer |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 8 |
| Mostrar más |