Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Código de producto. 11714518
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11714518
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069690
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
  • Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
  • PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
  • Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
  • Can be sterilized repeatedly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 25 mL
Longitud (métrico) 185 mm
Material PFA
Forma Cylindrical
Esterilidad No estériles
Graduated No
Tipo de producto Test Tube