Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Hecho de resina de PFA de fluoropolímero
- Bajo contenido en iones metálicos
- Inertes
- No contaminantes
- Soportan temperaturas extremas
- Soportan la esterilización repetida
- Con tapones
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Longitud (métrico) | 235 mm |
| Material | PFA |
| Forma | Cylindrical |
| Incluye | Tapones |
| Diámetro interior (métrico) | 19 mm |
| Diámetro (métrico) | 22 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |