Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Hecho de resina de PFA de fluoropolímero
- Bajo contenido en iones metálicos
- Inerte
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 132 mm |
| Material | PFA |
| Forma | Cylindrical |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tipo de producto | Test Tube |