Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para congeladores horizontales
Código de producto. 11800553 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
Artículos de congelador generales
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (7)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (5)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (8)
Placas
Para utilizar con (equipo):
Congeladores de 3 pies cúbicos
Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos)
Congeladores de 359,6 l (12,7 pies cúbicos)
Congeladores de 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos)
Congeladores de 566,3 l (20,0 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11800553
Marca: Thermo Scientific™ 398188
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice gradillas para congeladores horizontales Thermo Scientific™ con ultracongeladores horizontales de las series Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y TS.
Utilice gradillas para congeladores horizontales Thermo Scientific™ con ultracongeladores horizontales de las series Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y TS.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rack para microplacas
Color Plata
Admite Placas
Posiciones 27
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos)
Compatibilidad con congeladores (capacidad) 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17 y 20 pies cúbicos)
Anchura (métrico) 13,5 cm
Anchura (imperial) 5,3 in
Altura (métrico) 65,5 cm
Altura (imperial) 25,8 in
Fondo (imperial) 3,5 in
Fondo (métrico) 8,9 cm