Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para congeladores horizontales
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
Artículos de congelador generales
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (7)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (5)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (8)
Placas
Para utilizar con (equipo):
Congeladores de 3 pies cúbicos
Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos)
Congeladores de 359,6 l (12,7 pies cúbicos)
Congeladores de 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos)
Congeladores de 566,3 l (20,0 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice gradillas para congeladores horizontales Thermo Scientific™ con ultracongeladores horizontales de las series Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y TS.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo de alambre (rodillos) |
| Color | Plata |
| Admite | Artículos de congelador generales |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores de 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos) |
| Compatibilidad con congeladores (capacidad) | 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos) |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Anchura (imperial) | 11,8 in |
| Altura (métrico) | 31,2 cm |
| Altura (imperial) | 12,3 in |
| Mostrar más |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur