Learn More
Fisherbrand™ Chest ULT Freezer Racks
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of chest ULT freezers.
81.05€ - 87.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla vertical |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Criocajas estándar de 2 pulg. |
Para utilizar con (equipo) | Ultracongelador horizontal |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15709539
|
Fisherbrand™
|
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (13) |
87.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15779529
|
Fisherbrand™
|
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (10) |
81.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15789529
|
Fisherbrand™
|
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (11) |
83.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15799529
|
Fisherbrand™
|
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) |
84.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Holds standard cryoboxes
- Made of high quality stainless steel
- Locking rod included
Especificaciones
Gradilla vertical | |
Acero inoxidable | |
Criocajas estándar de 2 pulg. | |
Ultracongelador horizontal |