Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y kits de fontanería para enfriadores
Estos kits de fontanería para enfriadores incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y pinzas para tubos.
Marca: Thermo Scientific™ 0820172
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
Los accesorios y kits de tubos para enfriadores Thermo Scientific™ incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.
Características:
- Incluye tubos flexibles, aislamiento de tubos y abrazaderas para mangueras.
Specifications
Tubos, Perbunan | |
De -40 °C a +100 °C | |
Tubos PERBUNAN, longitud personalizada de D.I. de 8 mm |
TermoTemp, Polar | |
Tubos de conducción | |
8 mm de D.I. por metro |