Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y kits de fontanería para enfriadores
Estos kits de fontanería para enfriadores incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y pinzas para tubos.
Marca: Thermo Scientific™ 3330579
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
Los accesorios y kits de tubos para enfriadores Thermo Scientific™ incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.
Características:
- Incluye tubos flexibles, aislamiento de tubos y abrazaderas para mangueras.
Especificaciones
Tubos, aislamiento | |
De -90 °C a +150 °C | |
Tubos SS flexibles y aislados con conexiones roscadas M16 x 1 de 1,5 metros de longitud |
TermoTemp, Polar | |
Tubos de conducción | |
6 mm de D.I. por metro |