missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies CHIR98014
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Descripción
- CHIR98014 is a reversible, cell-permeable activator of the WNT pathway, through inhibition of both isoforms of glycogen synthase kinase 3 (GSK3α and GSK3β) with IC50 values of 0.65 and 0.58 nM, respectively
- It shows at least 500-fold selectivity for GSK-3 versus 20 other serine/threonine or tyrosine kinases (Ring et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 556813-39-9 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C20H17Cl2N9O2 |
| Pureza | ≥98% |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido