Learn More
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/236), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NB100-66402JF549
Código de producto. 18792573
  • 575.00€ / 0.10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Chlamydia Trachomatis Lps Monoclonal antibody specifically detects Chlamydia Trachomatis Lps in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Chlamydia Trachomatis Lps
Monoclonal
Janelia Fluor 549
Mouse
Protein A purified
RUO
Bacteria
Purified
Western Blot, ELISA
1312/236
50mM Sodium Borate
Native
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/236), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 549