Learn More
Thermo Scientific Chemicals Succinato sódico de cloranfenicol, 98-102 %
Código de producto. 15529483 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15529483
Marca: Thermo Scientific Chemicals 459530050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 982-57-0
Fórmula molecular C15H15Cl2N2NaO8
Peso molecular (g/mol) 445.18
Clave InChI RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
Sinónimo succinic acid chloramphenicol sodium
PubChem CID 73940259
Nombre IUPAC sodio; 4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-3-(4-nitrofenil)propoxI]-4-oxobutanoato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol sodium succinate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% on dried substance
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.18
Porcentaje de pureza 98 to 102%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramphenicol sodium succinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.