Learn More
Ácido cloranílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448733
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11448733
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10493.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-88-7 | C6H2Cl2O4 | 208.978 g/mol
Chloranilic acid is used in spectrophotometry. It reacts with metal ions to form stable complexes. It is also used as a reactant in the preparation of dimethylbipyridyl complexes and (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene. Further, it is used in charge-transfer reactions with metoprolol tartrate. It is also employed in the synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity. In addition to this, it has potential antibacterial activities against methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cloranílico se utiliza en la espectrofotometría. Reacciona con iones metálicos para formar complejos estables. También se utiliza como reactante en la preparación de complejos de dimetilbipiridil y (nonilbencimidazolilmetil)benceno. Además, se utiliza en reacciones de transferencia de carga con metoprolol tartrato. También se emplea en la síntesis de rectángulos metaletálgicos de osmio con actividad anticancerosa. Además, tiene actividades antibacterianas potenciales contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y metanol. Insoluble en disolventes orgánicos.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-88-7
Fórmula molecular C6H2Cl2O4
Peso molecular (g/mol) 208.978
Número MDL MFCD00001596
Clave InChI IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
PubChem CID 66604
Nombre IUPAC 2,5-dicloro-3,6-dihidroxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloranilic acid
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1875040
Índice Merck 14,2079
Información de solubilidad Soluble in hot water and methanol. Insoluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloranilic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloranilic acid