Learn More
Hidrato de clorhexidina diacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
Código de producto. 10194740
Marca: Thermo Scientific Acros 214980050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206986-79-0 | C26H38Cl2N10O4 | 625.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206986-79-0
Fórmula molecular C26H38Cl2N10O4
Peso molecular (g/mol) 625.56
Número MDL MFCD00150042
Clave InChI WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane
PubChem CID 43834499
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine diacetate hydrate
Color Blanco
Nombre de nota 98%
Forma física Polvo
Punto de fusión 153.0°C to 157.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol, propylene glycol and, polyethylene glycols
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC los ácidos acéticos;(1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]amino]metilideno]amino]hexil]-1[amino-(4-cloroanilino)metilideno]guanidina;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.55
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 3.5% max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorhexidine diacetate hydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.