Learn More
Cloruro, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, Cl- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Chloride, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloride Ion chromatography standard solution |
Nombre de nota | Cl- 1000μg/mL |
Cantidad | 100 mL |
Forma física | Líquido |
Solubilidad | Immiscible with water |
Grado | Specpure™ |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1542174 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | 035551.AP,035551.AE |
1527945 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | 035551.AP,035551.AE |
1521539 | Certificado de análisis | 15/01/2025 | 035551.AP,035551.AE |
1521756 | Certificado de análisis | 15/01/2025 | 035551.AP,035551.AE |
1514399 | Certificado de análisis | 20/12/2024 | 035551.AP,035551.AE |