Learn More
Palintest™ Chlorine Dioxide LR Test Kit
Marca: Palintest™ AP064
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0 to 2.5 mg/L | |
1 Each |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- REFILL CLO2 LR
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide, boric acid, ammoniumchloride