Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos líquidos de cloro
Click to view available options
Tipo:
Kit de reactivos líquidos
Reactivo de cloro
Tamaño de la unidad:
300 PCS
Descripción
- Reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre, para su uso con fotómetros Hanna compatibles portátiles y de sobremesa
- Reactivos prefabricados para facilitar su uso
- Preparado con productos químicos de alta pureza
- Reactivos líquidos de alta calidad que permiten a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas
- Los reactivos siguen el método DPD en el que la reacción entre el cloro y el reactivo produce un tinte rosa en la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Reactivo de cloro (libre) |
| Nº de pruebas | 300 |
| Envase | Frasco cuentagotas |
| temp | De 0 a 5 mg/l |
| Método de prueba | Adaptación del método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G |
| Tipo | Kit de reactivos líquidos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X300 LIQUID FREE CHLORINE REAGENT
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, sodium hydroxide, N,N-diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate