Learn More
Hach Lange™ Solución patrón de cloro, de 25 a 30 mg/l como Cl2, ampollas de PourRite (NIST)
Código de producto. 10506225
Change view
Click to view available options
Formato:
Tira
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato unitSize
10506225 Tira cada uno
1 options
Código de producto. 10506225
Marca: Hach Lange™ 2630020
Para comprobaciones de precisión en determinaciones de cloro.
Para comprobaciones de precisión en determinaciones de cloro. Paquete de 20 ampollas de 2 ml. Concentración específica del lote que se muestra en la etiqueta.
  • Comprobaciones de precisión sencillas
  • Minimizan los residuos
  • Resultados fiables
  • Comprobaciones de precisión sencillas
  • Los patrones de ampolla Voluette y PourRite están diseñados para funcionar directamente con las comprobaciones de precisión de las adiciones de patrones en los procedimientos de Hach y el software de fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para añadir picos precisos de patrones, comprobar el porcentaje de recuperación de comprobación y así confirmar el rendimiento del sistema analítico.
  • Minimice los residuos
  • Abra una ampolla estándar nueva para cada comprobación de precisión. Cada ampolla contiene patrones suficientes para un juego de adiciones de patrones.
  • Resultados fiables
  • Las ampollas selladas evitan la contaminación accidental o la evaporación de soluciones de patrones.
    Especificaciones
  • Concentración: De 25 a 30 mg/l de Cl₂
  • Descripción: Cloro como Cl₂ (NIST)
  • Parámetro: cloro
  • Plataforma: Solución
  • Cantidad: 20 ampollas de 2 ml
Especificaciones
Volumen (métrico) 20 de 2 ml
Formato Tira
Tipo Solución
Nombre del producto
  • Chlorine Standard Solution Ampule 25-30 mg/l as Cl2
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hypoclorous acid, potassium hydroxide; caustic potash