Learn More
Dímero de cloro(1,5-ciclooctadieno)rodio(i), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer |
Punto de fusión | 243°C (decomposition) |
Color | De amarillo a naranja |
Olor | Odorless |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,dichloromethane,and methanol; Sparingly soluble in most common solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.08 |
Forma física | cristalino/a/s |