Learn More
Cloroacetaldehído dimetil acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.73€ - 68.64€
CAS | 97-97-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H9ClO2 |
Peso molecular (g/mol) | 124.56 |
Número MDL | MFCD00000948 |
Clave InChI | CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane |
PubChem CID | 60986 |
Nombre IUPAC | 2-cloro-1,1-dimetoxietano |
SMILES | COC(CCl)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11476017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25049.22 |
100 g |
26.73€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11486017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25049.36 |
500 g |
68.64€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
97-97-2 | |
124.56 | |
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N | |
60986 | |
COC(CCl)OC |
C4H9ClO2 | |
MFCD00000948 | |
chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane | |
2-cloro-1,1-dimetoxietano |
Especificaciones
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal | |
<-73°C | |
28°C (82°F) | |
C4H9ClO2 | |
UN1993 | |
chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane | |
COC(CCl)OC | |
124.56 | |
124.57 |
97-97-2 | |
128°C to 130°C | |
Aromatic | |
MFCD00000948 | |
1733700 | |
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-cloro-1,1-dimetoxietano | |
60986 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H226-H332
Tóxico en caso de ingestión.
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de inhalación.
GHS P Statement
P210-P261-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Dimethyl dichloracetal
RUO – Research Use Only