Learn More
Clorhidrato de cloroacetamidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Chloroacetamidine hydrochloride is used as a general pharmacophore in delineating characteristics of the amidinotransferase superfamily.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de cloroacetamidina se utiliza como un farmacóforo general para delinear las características de la superfamilia de amidinotransferasas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El clorhidrato de cloroacetamidina se utiliza como un farmacóforo general para delinear las características de la superfamilia de amidinotransferasas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroacetamidine hydrochloride |
Punto de fusión | 97°C to 103°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 3678354 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 129 |
Porcentaje de pureza | 96% |