Learn More
Cloroacetona, 95 %, estabilizada con aceite de soja epoxidado al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471890
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
Código de producto. 11471890
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11922.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Chloroacetone was used in the synthesis of double-chain nonionic surfactants with an acid decomposition function via acid-catalyzed condensation with fatty alcohols (octyl, decyl and dodecyl). It was also used in the synthesis of meso-tetramethyl tetrakis-(4-phenoxy acetone)calix[4]pyrrole. It can also be used to make dye couplers for color photography and used in the Feist-Benary synthesis of furans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cloroacetona se utilizó en la síntesis de surfactantes no iónicos de doble cadena con una función de descomposición ácida mediante la condensación catalizada por ácido con alcoholes grasos (octilo, decilo y dodecilo). También se uso en la síntesis de tetrakis-(acetona de 4-fenoxi)calix[4]pirrol de meso-tetrametilo. Asimismo, se puede utilizar para hacer acopladores de tinte para la fotografía en color y se utiliza en la síntesis de furanos de Feist-Benary.
Solubilidad
Soluble en agua (124 g/l), éter y cloroformo.
Notas
Refrigerar. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. No almacenar junto con materiales oxidantes o básicos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-95-5
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.52
Número MDL MFCD00000936
Clave InChI BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetone
Nombre de nota Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil
Punto de fusión °C to 45°C
Densidad 1.161
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%, Stabilized with 0.1% Epoxidized Soybean Oil
Fórmula lineal CH2COCH3
Índice de refracción 1.434
Cantidad 250 g
Número UN UN1695
Beilstein 605369
Índice Merck 14,2114
Sinónimo 1-propanol, 3-chloro-, acetate, 3-chloropropanol acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat, gamma-chloropropyl acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat german, acetic acid 3-chloro-propyl ester, 1-acetoxy-3-chloropropane, .gamma.-chloropropyl acetate, 3-chloro-propyl acetate, acetic acid 3-chloropropyl ester
Información de solubilidad Soluble in water (124g/L),ether and chloroform.
Nombre IUPAC acetato de 3-cloropropilo
PubChem CID 12334
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.53
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido