Learn More
Cloroacetonitrilo, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 16349717
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Estándar orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos.
AnalitoN.º de CASConcentración
Cloroacetonitrilo107-14-21000 μ g/ml
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Chloroacetonitrile
CAS 107-14-2, 67-56-1
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
% mín. CAS 0.1, 99.9
Cantidad 1 mL
% máx. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Fórmula molecular C2H2ClN
Clave InChI RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C#N)Cl
Nombre IUPAC 2-cloroacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 75.495
PubChem CID 7856
ChEBI CHEBI:82416
Disolvente o matriz Methanol-P&T
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.