Learn More
Clorobenceno, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10031670
Clorobenceno, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10031670
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10031670
Marca: Thermo Scientific Acros 146410025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.556
Número MDL MFCD00000530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión -45.0°C
Densidad 1.1075g/mL
Punto de ebullición 131.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5230 to 1.5250
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 1.1075
Fórmula lineal C6H5Cl
Presión de vapor Vapor Pressure: 2mbar at 20°C
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 199
Índice Merck 15, 2122
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462645 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2024 Catalog Number146410010,146410250,146410025
Número de loteA0457019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number146410010,146410250,146410025
Número de loteA0455582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number146410010,146410250,146410025
Número de loteA0396779 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number146410010,146410250,146410025
Número de loteA0443435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/06/2022 Catalog Number146410010,146410250,146410025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Clorobenceno, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >