Learn More
Clorobenceno d5, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439940
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3114-55-4
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 117.587
Número MDL MFCD00000531
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Sinónimo chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
PubChem CID 575975
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene-d5
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.157g/mL
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.522
Cantidad 1 g
Punto de ebullición 130°C
Número UN UN1134
Beilstein 1866335
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.6
Porcentaje de pureza 99%