Learn More
Clorobenceno, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™ Código de producto.: 11448982
Clorobenceno, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11448982
1 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Código de producto. 11448982
Marca: Fisher Chemical C/4680/15
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.56
Número MDL 530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión -45°C
Punto de ebullición 131°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 12mbar at 20°C
Viscosidad 0.8 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Título del producto
Clorobenceno, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™ >