Learn More
Dímero de clorobis(cicloocteno)iridio(i), teóricamente 42,9 % de Ir, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorobis (cyclooctene)iridium (I) Dimer |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 896 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir nominally 42.9% |