Learn More
Clorociclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Descripción
Chlorocyclohexane is used as the raw material in synthesis agrochemical and medicine chemical engineering products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorociclohexano se utiliza como materia prima en la síntesis de productos agroquímicos y de ingeniería química de medicina.
Solubilidad
Soluble en agua 0,02 g/l (20 °C). Soluble en alcohol y éter dietílico.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes y las bases fuertes.
El clorociclohexano se utiliza como materia prima en la síntesis de productos agroquímicos y de ingeniería química de medicina.
Solubilidad
Soluble en agua 0,02 g/l (20 °C). Soluble en alcohol y éter dietílico.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes y las bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorocyclohexane |
Punto de fusión | -44°C |
Densidad | 1 |
Punto de ebullición | 141°C to 143°C |
Temperatura de inflamación | 28°C (82°F) |
Olor | Unpleasant |
Índice de refracción | 1.462 |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1900796 |