Learn More
Cloro(p-tolil)fosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Chlorodi(p-tolyl)phosphine is used as a reactant for synthesis of palladium catalysts for C-C bond forming cross-coupling reactions, ligands for nickel(0)-catalyzed isomerization reactions, phosphinosulfonamide nickel complexes for oligomerization reactions. It is a reactant for phosphinylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La clorodi(p-tolil)fosfina se utiliza como reactivo para la síntesis de catalizadores de paladio para el enlace C-C que forma reacciones de acoplamiento cruzado, ligandos para reacciones de isomerización catalizada con níquel(0) y complejos de níquel de fosfinosulfonamida para reacciones de oligomerización. Es un reactivo para las reacciones de fosfinilación.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y agua/humedad.
La clorodi(p-tolil)fosfina se utiliza como reactivo para la síntesis de catalizadores de paladio para el enlace C-C que forma reacciones de acoplamiento cruzado, ligandos para reacciones de isomerización catalizada con níquel(0) y complejos de níquel de fosfinosulfonamida para reacciones de oligomerización. Es un reactivo para las reacciones de fosfinilación.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y agua/humedad.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorodi(p-tolyl)phosphine |
Densidad | 1.159 |
Punto de ebullición | 180°C to 184°C (10 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1760 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.69 |
Porcentaje de pureza | 95% |