Learn More
clorodiisopropilfosfina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10403225
clorodiisopropilfosfina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10403225
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10403225
Marca: Thermo Scientific Acros 321550250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40244-90-4
Fórmula molecular C6H14ClP
Peso molecular (g/mol) 152.61
Número MDL MFCD00015027
Clave InChI JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodiisopropylphosphine, diisopropylchlorophosphine, di-i-propylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1-methylethyl, ipr2pcl, pubchem6476, chlorodiisopropylphosphane, chloro diisopropylphosphine, acmc-209jc6, diisopropylphosphinyl chloride
PubChem CID 538967
Nombre IUPAC cloro-di(propan-2-il)fosfano
SMILES CC(C)P(C(C)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodiisopropylphosphine
Color Amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 69.0°C (33.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2PCl
Índice de refracción 1.4740 to 1.4760
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.61
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465896 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog Number321550050,321550250
Número de loteA0454468 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number321550050,321550250
Número de loteA0446817 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/12/2022 Catalog Number321550050,321550250
Número de loteA0393108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number321550050,321550250
Número de loteA0398044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number321550050,321550250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodiisopropylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chlorodiisopropylphosphine
RUO – Research Use Only
Título del producto
clorodiisopropilfosfina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >