Learn More
Clorodimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Descripción
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorodimetilsilano se utiliza para preparar vinildimetilsilanoles para el acoplamiento cruzado catalizado con paladio con yoduros de arilo.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, metales y agua.
El clorodimetilsilano se utiliza para preparar vinildimetilsilanoles para el acoplamiento cruzado catalizado con paladio con yoduros de arilo.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, metales y agua.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de ebullición | 34°C to 36°C |
Nombre del producto químico o material | Chlorodimethylsilane |
Punto de fusión | -111°C |
Cantidad | 250 mL |
Fórmula lineal | (CH3)2SiHCl |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 1633434 |
Temperatura de inflamación | −28°C (−18°F) |
Información de solubilidad | Miscible with organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.62 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.