Learn More
Honeywell Chloroform
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
pH | No data available |
Punto de fusión | -61.3°C |
CAS | 67-66-3 |
Color | Incolora |
% máx. CAS | <100.00% |
Densidad | 1.485 g/cm3 (20°C) |
Punto de ebullición | 61°C (1.013 hPa) |
Cantidad | 7 L |
Temperatura de inflamación | Not applicable |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Viewing 1-4 of
Título del producto
Honeywell Chloroform >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido