Learn More
Chloroform, +99%, for analysis, stabilized with ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Punto de fusión | -63.0°C |
Densidad | 1.4800g/mL |
Punto de ebullición | 61.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.4443 to 1.4463 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Residuos después de la evaporación | 0.001% max. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 13
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469154 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 232090250,232090100,232090010,232090025 |
A0465854 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | 232090250,232090100,232090010,232090025 |
A0458281 | Certificado de análisis | 13/12/2023 | 232090250,232090100,232090010,232090025 |
A0453680 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 232090250,232090100,232090010,232090025 |
A0397102 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 232090250,232090100,232090010,232090025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Chloroform, +99%, for analysis, stabilized with ethanol, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido