Learn More
Cloroformo, +99 %, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10725711
2.5 L, Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de fusión -63°C
Color Incolora
Punto de ebullición 61°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Número MDL 826
Presión de vapor 213mbar at 20°C
Viscosidad 0.56 mPaS at 20°C
Nombre IUPAC triclorometano
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Cloroformo, +99 %, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical™ >