Learn More
Cloroformo, 99+%, extra puro, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10434802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
10434802 1 L 1 litro
10280113 2.5 L 2.50 litro
10024013 25 L 25 LT
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10434802
Marca: Thermo Scientific Acros 383760010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3 , 513-35-9
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC cloroformo
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloroformo
Punto de fusión -63.0°C
Nombre de nota estabilizado con amileno
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 61.0°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Gravedad específica 1.48
Fórmula lineal CHCl3
Viscosidad 0.56 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 2142
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.