Learn More
Cloroformo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Punto de fusión | -63.0°C |
Información de descomposición | 290°C |
Densidad | 1.4800g/mL |
Punto de ebullición | 61.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.4443 to 1.4463 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465855 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
A0396057 | Certificado de análisis | 24/04/2024 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
A0444412 | Certificado de análisis | 19/01/2024 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
A0457638 | Certificado de análisis | 16/11/2023 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
B0541096A | Certificado de análisis | 14/11/2023 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
Seguridad y manipulación
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: Chloroform, Ethyl alcohol