Learn More
Cloroformo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10704661
Cloroformo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704661
25 L, Lata de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10704661
Marca: Thermo Scientific Acros 158210250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3, 64-17-5
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC cloroformo
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63.0°C
Información de descomposición 290°C
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 61.0°C
Cantidad 25 L
Envase Lata de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4443 to 1.4463
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Gravedad específica 1.48
Fórmula lineal CHCl3
Presión de vapor Vapor Pressure: 213mbar at 20°C
Viscosidad 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Agua 0.02% max. (K.F.)
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Índice Merck 15, 2142
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465855 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
Número de loteA0396057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2024 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
Número de loteA0444412 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2024 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
Número de loteA0457638 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2023 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
Número de loteB0541096A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloroform, Ethyl alcohol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloroformo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >