Learn More
Cloroformo (etanol aprox. al 0,75 % como conservante/biología molecular), Fisher BioReagents
Descripción
Botella de vidrio; 1 l
Este disolvente se utiliza en extracciones de fenol/cloroformo para eliminar proteínas de muestras de ADN o ARN.
EcoSafPak™ es un sistema de envasado respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroform |
| Punto de fusión | -63°C |
| Nombre de nota | Approx. 0.75% Ethanol as Preservative |
| Absorbancia | 0.13 max. at 254nm, 0.28 max. at 250nm, 0.8 max. at 245nm, 1 max. at 244nm |
| CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
| Color | Incolora |
| Información de descomposición | 290°C |
| Densidad | 1.480g/cm³ |
| Punto de ebullición | 61°C |
| Cantidad | 1 L |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.