Learn More
Chloroform, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 10483761
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Trichloromethane
triclorometano
ClC(Cl)Cl
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Trichloromethane
triclorometano
ClC(Cl)Cl
Laboratory Reagent
Punto de fusión -63°C
Color Máx. 10 (APHA)
Densidad 1.4832 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 61.7°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99%
Residuos después de la evaporación max. 0.001%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.