Learn More
Cloroformo d, para RMN, 99,8 % del átomo D, contiene 1 % v/v TNS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10551611
Cloroformo d, para RMN, 99,8 % del átomo D, contiene 1 % v/v TNS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551611
50 ml, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25mL.
50 ml
100 ml
250mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10551611
Marca: Thermo Scientific Acros 166260500
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-49-6
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 120.375
Número MDL MFCD00000827
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinónimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nombre IUPAC tricloro(deuterio)metano
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Color Blanco
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 50 ml
Punto de fusión -64.0°C
Punto de ebullición 60.0°C
Fórmula lineal CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.39
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform-d
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformo d, para RMN, 99,8 % del átomo D, contiene 1 % v/v TNS, Thermo Scientific Chemicals >