Learn More
Cloroformo-d, para RMN, átomo D del 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10205790
Cloroformo-d, para RMN, átomo D del 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205790
100 ml, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25mL
50mL
100 ml
250mL.
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10205790
Marca: Thermo Scientific Acros 166251000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Cloroformo-d, CHCl3, número de CAS 865-49-6, cloroformo 2h, cdcl3, cloroformo-d, cloroformo, deuterio, cloroformo deuterado, deuterocloroformo, metano-d, tricloro, tricloro deuterio metano, triclorometano-d, unii-p1nw4885vt, 100 ml, 01, IV, 54, 60,0 °C, CHEBI:85365, incoloro, 1,5000 g/ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-49-6
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 120.375
Número MDL MFCD00000827
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinónimo cloroformo-d, deuterocloroformo, metano-d, tricloro, clorofomo 2h, cloroformo deuterado, triclorometano-d, mMetano tricloro deuterio, cloroformo, deutero, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nombre IUPAC tricloro(deuterio)metano
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloroformo-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota átomo D del 99.8 %
Densidad 1.5000 g/ml
Deuterio (D) 99.75 % min
Envase Frasco de vidrio
Agua 0.02 % máx. (culombimétrico)
Cantidad 100 ml
Punto de fusión -64.0 °C
Punto de ebullición 60.0°C
Fórmula lineal CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.39
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform-d
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloroform
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformo-d, para RMN, átomo D del 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >